Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10204210
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 292°C
Couleur Jaune
pH 8.2
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
Poids de la formule 100.12g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen carbonate