Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.94€ - 300.50€
Identifiants chimiques
CAS | 298-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.11 |
Numéro MDL | MFCD00011402 |
Clé InChI | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 |
CID PubChem | 516893 |
ChEBI | CHEBI:81862 |
Nom IUPAC | potassium hydrogen carbonate |
SMILES | [K+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12429.36 |
500 g |
27.94€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12429.0E |
2500 g |
87.13€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12429.0C |
10,000 g |
300.50€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hydrogen carbonate is used in foods to regulate pH, as a fire suppression agent (BC dry chemical) and as a buffering agent in medications. It acts as an additive in winemaking and is an active component in club soda. Furthermore, it finds use in crops for the neutralization of acidic soils. It is also used as a source of carbon dioxide for leavening in baking. It is utilized to inhibit the growth of aspergillus parasiticus in czapek's agar. It is employed as a catalyst in synthetic fiber polymerization and olefin dehydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe carbonate d’hydrogène de potassium est utilisé dans l’alimentation pour réguler le pH, comme agent d’extinction de feu (poudre chimique de classe BC) et comme agent tampon dans les médicaments. Il agit comme un additif dans la vinification et c’est un composant actif de l’eau de Seltz. De plus, il s’utilise dans les cultures pour la neutralisation des sols acides. Il est également utilisé comme source de dioxyde de carbone pour le levage dans la pâtisserie. Il est utilisé pour inhiber la croissance de l’aspergillus parasiticus dans la gélose de Czapek′. Il est utilisé comme catalyseur dans la polymérisation des fibres synthétiques et la déshydrogénation de l’oléfine.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
298-14-6 | |
100.11 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
516893 | |
potassium hydrogen carbonate |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
CHEBI:81862 | |
[K+].OC([O-])=O |
Spécification
Potassium hydrogen carbonate | |
CHKO3 | |
14,7609 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[K+].OC([O-])=O | |
100.11 | |
CHEBI:81862 | |
99% | |
Hygroscopic |
298-14-6 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium hydrogen carbonate | |
516893 | |
100.12 | |
Odorless | |
2.17 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-059-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only