Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439010
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Potassium hydrogen carbonate is used in foods to regulate pH, as a fire suppression agent (BC dry chemical) and as a buffering agent in medications. It acts as an additive in winemaking and is an active component in club soda. Furthermore, it finds use in crops for the neutralization of acidic soils. It is also used as a source of carbon dioxide for leavening in baking. It is utilized to inhibit the growth of aspergillus parasiticus in czapek's agar. It is employed as a catalyst in synthetic fiber polymerization and olefin dehydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate d’hydrogène de potassium est utilisé dans l’alimentation pour réguler le pH, comme agent d’extinction de feu (poudre chimique de classe BC) et comme agent tampon dans les médicaments. Il agit comme un additif dans la vinification et c’est un composant actif de l’eau de Seltz. De plus, il s’utilise dans les cultures pour la neutralisation des sols acides. Il est également utilisé comme source de dioxyde de carbone pour le levage dans la pâtisserie. Il est utilisé pour inhiber la croissance de l’aspergillus parasiticus dans la gélose de Czapek′. Il est utilisé comme catalyseur dans la polymérisation des fibres synthétiques et la déshydrogénation de l’oléfine.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen carbonate
Quantité 2500 g
Merck Index 14,7609
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.17