Learn More
Potassium hexafluorotitanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16919-27-0 |
---|---|
Formule moléculaire | F6K2Ti |
Numéro MDL | MFCD00011380 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10915.22 |
100 g |
24.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10915.36 |
500 g |
56.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10915.0E |
2500 g |
206.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hexafluorotitanate is used as analytical reagent, alloying additive, flame retardant and flux agent for casting. It is also used in the manufacture of titanium acid and aluminum alloys containing titanium. It is also employed in metal surface treatment and finishing, detergent applications and dental impression molding. Further, it is used as a catalyst for polypropylene synthesis. In addition to this, it is used in the extraction-refining-processing of metals, electrical-electronics engineering, textile processing and in ceramics-glass industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexafluorotitanate de potassium est utilisé comme réactif analytique, additif d’alliage, retardateur de flamme et agent d’écoulement pour le coulage. Il est également utilisé dans la fabrication d’acide de titane et d’alliages d’aluminium contenant du titane. Il est également utilisé dans le traitement et la finition des surfaces métalliques, les applications de détergents et le moulage d’impressions dentaires. De plus, il est utilisé comme catalyseur pour la synthèse du polypropylène. En outre, il est utilisé dans l’extraction / le raffinage / le traitement des métaux, l’ingénierie électronique-électrique, le traitement des textiles et dans les industries de la céramique / du verre.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’eau froide et l’acide inorganique. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
16919-27-0 | |
F6K2Ti | |
MFCD00011380 |
Spécification
235°C to 237°C | |
16919-27-0 | |
K2TiF6 | |
UN3288 | |
240.07 |
Potassium hexafluorotitanate | |
F6K2Ti | |
MFCD00011380 | |
Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia. | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H317-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-969-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TT1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only