Learn More
Potassium hexafluorotitanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424303
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Potassium hexafluorotitanate is used as analytical reagent, alloying additive, flame retardant and flux agent for casting. It is also used in the manufacture of titanium acid and aluminum alloys containing titanium. It is also employed in metal surface treatment and finishing, detergent applications and dental impression molding. Further, it is used as a catalyst for polypropylene synthesis. In addition to this, it is used in the extraction-refining-processing of metals, electrical-electronics engineering, textile processing and in ceramics-glass industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorotitanate de potassium est utilisé comme réactif analytique, additif d’alliage, retardateur de flamme et agent d’écoulement pour le coulage. Il est également utilisé dans la fabrication d’acide de titane et d’alliages d’aluminium contenant du titane. Il est également utilisé dans le traitement et la finition des surfaces métalliques, les applications de détergents et le moulage d’impressions dentaires. De plus, il est utilisé comme catalyseur pour la synthèse du polypropylène. En outre, il est utilisé dans l’extraction / le raffinage / le traitement des métaux, l’ingénierie électronique-électrique, le traitement des textiles et dans les industries de la céramique / du verre.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’eau froide et l’acide inorganique. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16919-27-0
Formule moléculaire F6K2Ti
Numéro MDL MFCD00011380
Spécification
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluorotitanate
Quantité 500 g
Formule linéaire K2TiF6
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 240.07
Pourcentage de pureté 97%