Learn More
Hexafluorosilicate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
90.45€ - 393.96€
Identifiants chimiques
CAS | 16871-90-2 |
---|---|
Formule moléculaire | F6K2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.27 |
Numéro MDL | MFCD00040666 |
Clé InChI | UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv |
CID PubChem | 61851 |
Nom IUPAC | dipotassium hexafluorosilanediuide |
SMILES | [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089023.A1 |
1 kg |
90.45€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089023.A7 |
5 kg |
393.96€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hexafluorosilicate is used in the production of porceleins. It is also used for the preservation of timber. It is involved in the manufacturing of ceramics, aluminum and magnesium smelting. In addition, it is used as an intermediate in the manufacturing of optical glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16871-90-2 | |
220.27 | |
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N | |
61851 | |
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F |
F6K2Si | |
MFCD00040666 | |
potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv | |
dipotassium hexafluorosilanediuide |
Spécification
Potassium hexafluorosilicate | |
16871-90-2 | |
Poudre | |
F6K2Si | |
potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv | |
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium hexafluorosilanediuide | |
61851 | |
2.27 g/cm3 at 20°C |
(decomposition) | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00040666 | |
Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol. | |
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F | |
220.27 | |
220.28 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-896-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only