Learn More
Hexacyanocobaltate(III) de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
19.30€ - 387.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13963-58-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6CoK3N6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.34 |
Numéro MDL | MFCD00011391 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348100
|
Thermo Scientific
203920050 |
5 g | Flacon en verre |
19.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676412
|
Thermo Scientific Acros
203921000 |
100 g | Flacon en verre |
110.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10480861
|
Thermo Scientific Acros
203925000 |
500 g | Flacon en verre |
387.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13963-58-1 | |
C6CoK3N6 | |
332.34 | |
MFCD00011391 |
Spécification
Potassium hexacyanocobaltate(III) | |
13963-58-1 | |
Solide cristallin | |
C6CoK3N6 | |
MFCD00011391 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
332.34 | |
1.87 |
95% | |
Marron à jaune | |
95% | |
K3[Co(CN)6] | |
15, 7758 | |
332.34 | |
95% | |
1.8700g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-742-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9470000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium hexacyanocobaltate(III)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only