Learn More
Hexacyanocobaltate(III) de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348100
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13963-58-1
Formule moléculaire C6CoK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 332.34
Numéro MDL MFCD00011391
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanocobaltate(III)
Note relative au nom 95%
Couleur Marron à jaune
Forme physique Solide cristallin
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire K3[Co(CN)6]
Merck Index 15, 7758
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 332.34
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.87
Densité 1.8700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexacyanocobaltate(III)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.