Learn More
Hexachlororuthénate de potassium(IV), 99,95 % (base de métaux), Ru 25,3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
76.10€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23013-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | K2RuCl6 |
Numéro MDL | MFCD00050159 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040399.03 |
1 g |
76.10€
1g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11373988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040399.06 |
5 g |
406.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
23013-82-3 | |
K2RuCl6 | |
MFCD00050159 |
Spécification
Potassium hexachlororuthenate(IV) | |
Rouge à marron | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00050159 | |
Red-browm crystalline powder |
23013-82-3 | |
Poudre cristalline | |
K2RuCl6 | |
391.99 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 245-381-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche