Learn More
Hexachlororuthénate de potassium(IV), 99,95 % (base de métaux), Ru 25,3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11373988
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23013-82-3
Formule moléculaire K2RuCl6
Numéro MDL MFCD00050159
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachlororuthenate(IV)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Poids de la formule 391.99
Aspect Red-browm crystalline powder