Learn More
Hexachlororuthénate de potassium(III), Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Ru 23 % min, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 305.52€
Identifiants chimiques
CAS | 25443-63-4 |
---|---|
Formule moléculaire | K3RuCl6 |
Numéro MDL | MFCD00011390 |
Synonyme | ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044547.03 |
1 g |
101.51€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405310
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044547.06 |
5 g |
305.52€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25443-63-4 | |
K3RuCl6 | |
MFCD00011390 | |
ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11 |
Spécification
Potassium hexachlororuthenate (III) | |
Cristalline | |
K3RuCl6 | |
ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11 | |
99.99% | |
Ru 23% min |
25443-63-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011390 | |
431.09 | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 246-983-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche