Learn More
Hexachlororuthénate de potassium(III), Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Ru 23 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405310
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25443-63-4
Formule moléculaire K3RuCl6
Numéro MDL MFCD00011390
Synonyme ruthenium 6+ hexachloride, tripotassium hexachlororuthenate, ruthenium hexachloride, ruthenium chloride rucl6 , oc-6-11, ruthenate 3-, tripotassium, oc-6-11
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachlororuthenate (III)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 431.09
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 23% min