Learn More
Hexachloroplatinate(IV) de potassium, Pt 39,6 %, Thermo Scientific Chemicals
43.72€ - 421.10€
Identifiants chimiques
CAS | 16921-30-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6K2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 485.98 |
Numéro MDL | MFCD00011389 |
Clé InChI | DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride |
CID PubChem | 61856 |
Nom IUPAC | dipotassium hexachloroplatinumdiuide |
SMILES | [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012169.01 |
0.25 g |
43.72€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012169.03 |
1 g |
126.63€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012169.06 |
5 g |
421.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hexachloroplatinate(IV) is used for the determination of potassium by gravimetric analysis. It is also used to prepare potassium tetrchloroplatinate by reduction using hydrazine dihydrochloride. Further, it is used in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16921-30-5 | |
485.98 | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
61856 | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
dipotassium hexachloroplatinumdiuide |
Spécification
Potassium hexachloroplatinate(IV) | |
16921-30-5 | |
Poudre cristalline | |
K2PtCl6 | |
UN3288 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
dipotassium hexachloroplatinumdiuide | |
61856 | |
Pt 39.6% | |
≥1.825 | |
3.50 g/mL |
250°C (decomposition) | |
Jaune | |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
14,7636 | |
Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol. | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
485.98 | |
486.01 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H334-H372-H318-H290-H317
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye damage.
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P390-P501c
H290-H301-H317-H318-H334-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-979-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only