Learn More
Hexachloroplatinate(IV) de potassium, Pt 39,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336548
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Potassium hexachloroplatinate(IV) is used for the determination of potassium by gravimetric analysis. It is also used to prepare potassium tetrchloroplatinate by reduction using hydrazine dihydrochloride. Further, it is used in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16921-30-5
Formule moléculaire Cl6K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 485.98
Numéro MDL MFCD00011389
Clé InChI DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
CID PubChem 61856
Nom IUPAC dipotassium;hexachloroplatine(2-)
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloroplatinate(IV)
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Formule linéaire K2PtCl6
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,7636
Informations sur la solubilité Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 486.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 39.6%
Odeur Odorless
Indice de réfraction ≥1.825
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.50 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hexachloroplatinate(IV)