Learn More
Hexachloroplatine de potassium(IV), environ 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 1716.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16921-30-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6K2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 485.98 |
Numéro MDL | MFCD00011389 |
Clé InChI | DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride |
CID PubChem | 61856 |
SMILES | [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348000
|
Thermo Scientific Acros
195350010 |
1 g | Flacon en verre |
121.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216350
|
Thermo Scientific Acros
195350050 |
5 g | Flacon en verre |
403.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944341
|
Thermo Scientific Acros
195350250 |
25 g | Flacon en verre |
1716.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16921-30-5 | |
485.98 | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
61856 |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Potassium hexachloroplatinate(IV) | |
16921-30-5 | |
Poudre | |
K2PtCl6 | |
15,7757 | |
Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
485.98 | |
486.01 |
250.0°C | |
Noir | |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
dipotassium;hexachloroplatine(2-) | |
61856 | |
∼40% (Pt) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-979-3
- Potassium hexachloroplatinate(IV)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.