Learn More
Hexachloroplatine de potassium(IV), environ 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216350
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16921-30-5
Formule moléculaire Cl6K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 485.98
Numéro MDL MFCD00011389
Clé InChI DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
CID PubChem 61856
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloroplatinate(IV)
Point de fusion 250.0°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire K2PtCl6
Merck Index 15,7757
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC dipotassium;hexachloroplatine(2-)
Poids de la formule 486.01
Pourcentage de pureté ∼40% (Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.