Learn More
Hexachloroiridate(IV) de potassium, Ir 39 % min, Thermo Scientific Chemicals
314.00€ - 5804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16920-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6IrK2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 483.11 |
Numéro MDL | MFCD00011369 |
Clé InChI | SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- |
CID PubChem | 11049163 |
Nom IUPAC | hexachloroiridium(2-) dipotassique |
SMILES | [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.03 |
1 g |
314.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.06 |
5 g |
1479.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011888.14 |
25 g |
5804.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16920-56-2 | |
483.11 | |
SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N | |
11049163 | |
[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] |
Cl6IrK2 | |
MFCD00011369 | |
potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- | |
hexachloroiridium(2-) dipotassique |
Spécification
Potassium hexachloroiridate(IV) | |
16920-56-2 | |
Cl6IrK2 | |
potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2- | |
SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N | |
hexachloroiridium(2-) dipotassique | |
11049163 | |
Ir 39% min. | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Cristalline | |
MFCD00011369 | |
Insoluble in water. | |
[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir] | |
483.11 | |
483.12 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-976-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche