Learn More
Hexachloroiridate(IV) de potassium, Ir 39 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371978
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16920-56-2
Formule moléculaire Cl6IrK2
Poids moléculaire (g/mol) 483.11
Numéro MDL MFCD00011369
Clé InChI SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2-
CID PubChem 11049163
Nom IUPAC hexachloroiridium(2-) dipotassique
SMILES [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloroiridate(IV)
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 483.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 39% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic