Learn More
Hexabromopaladate de potassium(IV), Premion™, 99,999 % (base de métaux), Pd 15,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
102.51€ - 422.10€
Identifiants chimiques
CAS | 16919-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Br6K2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 664.041 |
Numéro MDL | MFCD03093651 |
Clé InChI | SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | potassium hexabromopalladate iv , premion |
CID PubChem | 121233751 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; tétrabromopalladium ; dibromure |
SMILES | [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043947.03 |
1 g |
102.51€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043947.06 |
5 g |
422.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16919-74-7 | |
664.041 | |
SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H | |
121233751 | |
[K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br |
Br6K2Pd | |
MFCD03093651 | |
potassium hexabromopalladate iv , premion | |
Dipotassium ; tétrabromopalladium ; dibromure |
Spécification
Potassium hexabromopalladate (IV) | |
Cristalline | |
Br6K2Pd | |
potassium hexabromopalladate iv , premion | |
[K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br | |
664.041 | |
664.04 | |
Premion™ |
16919-74-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD03093651 | |
SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H | |
Dipotassium ; tétrabromopalladium ; dibromure | |
121233751 | |
99.999% | |
Pd 15.5% min |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche