Learn More
Hexabromopaladate de potassium(IV), Premion™, 99,999 % (base de métaux), Pd 15,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324998
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16919-74-7
Formule moléculaire Br6K2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 664.041
Numéro MDL MFCD03093651
Clé InChI SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Synonyme potassium hexabromopalladate iv , premion
CID PubChem 121233751
Nom IUPAC Dipotassium ; tétrabromopalladium ; dibromure
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexabromopalladate (IV)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 664.04
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 15.5% min