Learn More
Hexabromoiridate(IV) de potassium, 99,9 % (analyse de métaux), Ir 25,2 % min., Thermo Scientific Chemicals
205.02€ - 1008.02€
Identifiants chimiques
CAS | 19121-78-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br6IrK2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 749.838 |
Numéro MDL | MFCD00054221 |
Clé InChI | RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir |
CID PubChem | 22555925 |
Nom IUPAC | dipotassium;hexabromoiridium(2-) |
SMILES | [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041012.03 |
1 g |
205.02€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041012.06 |
5 g |
1008.02€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19121-78-9 | |
749.838 | |
RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H | |
22555925 | |
[K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br |
Br6IrK2 | |
MFCD00054221 | |
potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir | |
dipotassium;hexabromoiridium(2-) |
Spécification
Potassium hexabromoiridate(IV) | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00054221 | |
Slightly soluble in water. | |
[K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br | |
749.838 | |
749.86 | |
Ir 25.2% min. | |
Hygroscopic |
19121-78-9 | |
Cristalline | |
Br6IrK2 | |
potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir | |
RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H | |
dipotassium;hexabromoiridium(2-) | |
22555925 | |
99.9% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H290-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-827-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche