Learn More
Hexabromoiridate(IV) de potassium, 99,9 % (analyse de métaux), Ir 25,2 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319417
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19121-78-9
Formule moléculaire Br6IrK2
Poids moléculaire (g/mol) 749.838
Numéro MDL MFCD00054221
Clé InChI RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Synonyme potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
CID PubChem 22555925
Nom IUPAC dipotassium;hexabromoiridium(2-)
SMILES [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexabromoiridate(IV)
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 749.86
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 25.2% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic