Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
18.49€ - 208.04€
Identifiants chimiques
CAS | 13455-21-5 |
---|---|
Formule moléculaire | FH4KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.13 |
Numéro MDL | MFCD00149929 |
Clé InChI | MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate |
CID PubChem | 23708904 |
SMILES | O.O.[F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10713401
|
Thermo Scientific Acros
206400050 |
5 g | Flacon en plastique |
18.49€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10533571
|
Thermo Scientific Acros
206402500 |
250 g | Flacon en plastique |
75.78€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15179233
|
Thermo Scientific Acros
206400010 |
1 kg | Flacon en plastique |
208.04€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
13455-21-5 | |
94.13 | |
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M | |
23708904 |
FH4KO2 | |
MFCD00149929 | |
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate | |
O.O.[F-].[K+] |
Spécification
Potassium fluoride dihydrate | |
13455-21-5 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
FH4KO2 | |
MFCD00149929 | |
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate | |
O.O.[F-].[K+] | |
94.13 | |
94.13 | |
Pures |
99% | |
Incolore à blanc | |
98% | |
KF·2H2O | |
01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282 | |
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M | |
potassium dihydrate fluoride | |
23708904 | |
19.65 to 20.70% (F) | |
2.45 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'rtecsNumber' : TT0705000
- Potassium fluoride hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium fluoride
RUO – Research Use Only