Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533571
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride dihydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
Nom IUPAC Potassium ; fluorure ; dihydrate
Poids de la formule 94.13
Pourcentage de pureté 19.65 to 20.70% (F)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.45