Learn More
Fluorure de potassium, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Séché par pulvérisation, 99 %
117.30€ - 405.25€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | FK |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.10 |
Numéro MDL | MFCD00011398 |
Clé InChI | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
CID PubChem | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
Nom IUPAC | fluorure de potassium |
SMILES | [F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15663130
|
Honeywell-Fluka
307599-50G |
50 g | Flacon poly | ||||||
15653130
|
Honeywell-Fluka
307599-250G |
250 g | Flacon poly | ||||||
15643130
|
Honeywell-Fluka
307599-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
fluorure de potassium |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 | |
[F-].[K+] |
Spécification
1505°C | |
858°C | |
Séché par pulvérisation | |
KF | |
UN1812 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
99% |
Potassium Fluoride | |
7789-23-3 | |
FK | |
MFCD00011398 | |
3902818 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de potassium | |
522689 | |
58.1g/mol | |
2.48g/cm3 |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P403 + P233
H301 + H311 + H331
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5