Learn More
Fluorure de potassium, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1505°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium Fluoride |
Point de fusion | 858°C |
Forme physique | Spray-Dried |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | KF |
Numéro UN | UN1812 |
Beilstein | 3902818 |
Poids de la formule | 58.1g/mol |
Pourcentage de pureté | 99% |