Learn More
Ferrocyanure de potassium trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
55.40€ - 189.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6FeK4N6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 422.39 |
Numéro MDL | MFCD00167023 |
Clé InChI | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Potassium hexacyanoferrate(II) |
Nom IUPAC | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216460
|
Thermo Scientific Acros
211095000 |
500 g | Flacon en plastique |
55.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10504474
|
Thermo Scientific Acros
211090025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
189.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
Potassium hexacyanoferrate(II) | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Spécification
Potassium ferrocyanide trihydrate | |
p.a. | |
Jaune | |
99+% | |
K4Fe(CN)6·3H2O | |
15, 7752 | |
Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
≥99% | |
1.85 |
70,0°C | |
14459-95-1 | |
Poudre cristalline | |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
Potassium hexacyanoferrate(II) | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate | |
422.4 | |
Analytique | |
1.8500g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P :
Éviter le rejet dans l’environnement.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
- Potassium ferrocyanide trihydrate
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate, Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrapotassium, (OC-6-11)-
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche