Learn More
Ferrocyanure de potassium trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10504474
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Potassium hexacyanoferrate(II)
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ferrocyanide trihydrate
Point de fusion 70.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K4Fe(CN)6·3H2O
Merck Index 15, 7752
Informations sur la solubilité Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 422.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.85
Densité 1.8500g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche