Learn More
Disulfitopalladate de potassium(II), Premion™, 99,95 % (analyse de métaux), Pd 30,4 % min., Thermo Scientific™
182.00€ - 683.00€
Identifiants chimiques
CAS 68310-13-4
Formule moléculaire KO3PdS
Poids moléculaire (g/mol) 225.58
Numéro MDL MFCD00792331
Clé InChI FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Potassium palladium sulfite
Nom IUPAC Sulfite de palladium et potassium
SMILES [K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11389407
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041011.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11399407
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041011.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
68310-13-4
225.58
FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Sulfite de palladium et potassium
KO3PdS
MFCD00792331
Potassium palladium sulfite
[K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Spécification
Potassium disulfitopalladate(II)
Poudre
KO3PdS
Potassium palladium sulfite
FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Sulfite de palladium et potassium
344.75
Premion™
68310-13-4
(Base des métaux)
MFCD00792331
Soluble in water.
[K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
225.58
99.95%
Pd 30.4% min.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 269-702-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante