Learn More
Disulfitopalladate de potassium(II), Premion™, 99,95 % (analyse de métaux), Pd 30,4 % min., Thermo Scientific™
Code produit. 11399407
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68310-13-4
Formule moléculaire KO3PdS
Poids moléculaire (g/mol) 225.58
Numéro MDL MFCD00792331
Clé InChI FULLCBDUCZPCNB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Potassium palladium sulfite
Nom IUPAC potassium palladium sulfite
SMILES [K+].[Pd].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium disulfitopalladate(II)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 344.75
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30.4% min.