Learn More
Diphosphate de potassium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7320-34-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K4O7P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 330.33 |
Numéro MDL | MFCD00011393 |
Clé InChI | RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate |
CID PubChem | 23740 |
Nom IUPAC | tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate |
SMILES | [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10378860
|
Thermo Scientific Acros
269230250 |
25 g | Bouteille en verre |
31.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10411101
|
Thermo Scientific Acros
269230010 |
1 kg | Flacon en plastique |
76.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10454195
|
Thermo Scientific Acros
269230025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
154.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7320-34-5 | |
330.33 | |
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J | |
23740 | |
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
K4O7P2 | |
MFCD00011393 | |
potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate | |
tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate |
Spécification
Potassium diphosphate | |
Extra Pure | |
Blanc | |
98% | |
K4O7P2 | |
15, 7783 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O | |
330.33 | |
330.34 | |
Extra pur |
1090°C | |
7320-34-5 | |
Poudre cristalline | |
K4O7P2 | |
MFCD00011393 | |
potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate | |
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J | |
tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate | |
23740 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-785-7
RUO – Research Use Only