Learn More
Diphosphate de potassium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10411101
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7320-34-5
Formule moléculaire K4O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
Numéro MDL MFCD00011393
Clé InChI RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
CID PubChem 23740
Nom IUPAC phosphate de phosphonato tétrapotassique
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium diphosphate
Point de fusion 1090°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 330.34
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Potassium diphosphate