Learn More
Dichromate de potassium, ≥ 99,5 %, Honeywell™, bioXtra
BioXtra, ≥ 99,5 %
51.06€ - 4271.35€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.182 |
Numéro MDL | MFCD00011367 |
Clé InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
CID PubChem | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
Nom IUPAC | dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Description
- Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
- Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
Identifiants chimiques
7778-50-9 | |
294.182 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium dichromate | |
7778-50-9 | |
3.5 (at 20°C) | |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.182 | |
CHEBI:53444 | |
≥99.5% | |
2.7g/cu.cm at 20°C |
398°C | |
Orange | |
Crystalline | |
K2Cr2O7 | |
UN3086 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium | |
24502 | |
294.18g/mol | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P201-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : class 6.1 - PG 2 - EHS - RQ -Toxic solids, oxidizing, n.o.s., HI: all
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-906-6