Learn More
Dichromate de potassium, ≥ 99,5 %, Honeywell™, bioXtra
Product Code. 15638010
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
BioXtra, ≥ 99,5 %
  • Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
  • Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Numéro MDL MFCD00011367
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate
Point de fusion 398°C
Couleur Orange
pH 3.5 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule linéaire K2Cr2O7
Numéro UN UN3086
Poids de la formule 294.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.7g/cu.cm at 20°C