Learn More
D-Gluconate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 116.58€
Identifiants chimiques
CAS | 299-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11KO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.245 |
Numéro MDL | MFCD00064211 |
Clé InChI | HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M |
Synonyme | potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal |
CID PubChem | 16760467 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate potassique |
SMILES | C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25135.18 |
50 g |
26.43€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25135.30 |
250 g |
46.33€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25135.0B |
1000 g |
116.58€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe D-gluconate de potassium est largement utilisé comme composé séquestrant pour les ions métalliques dans les systèmes alcalins. Il est utilisé dans un procédé nouvellement développé intitulé ARS pour la prévention du rétrécissement des tissus en laine teintée. Il a été démontré que le gluconate de potassium augmente la production de lactate et la teneur en ATP, et qu’il induit le taux de réduction de l’hémoglobine (méthémoglobine) dans les érythrocytes de rat. Il est utilisé dans la culture cellulaire et dans les applications à grande échelle telles que le nettoyage des surfaces métalliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Identifiants chimiques
299-27-4 | |
234.245 | |
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M | |
16760467 | |
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+] |
C6H11KO7 | |
MFCD00064211 | |
potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate potassique |
Spécification
Potassium D-gluconate | |
299-27-4 | |
MFCD00064211 | |
Soluble in water. (50mg/ml). | |
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+] | |
234.245 | |
234.25 |
∼180°C (decomposition) | |
C6H11KO7 | |
potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal | |
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate potassique | |
16760467 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-074-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5230000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only