Learn More
D-Gluconate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496187
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Potassium D-gluconate widely used as sequestering compounds for metal ions in alkaline systems. It is used in a newly developed process entitled ARS for the prevention of shrinkage in dyed wool fabric. Potassium gluconate has been shown to elevate lactate production, and ATP content, as well as induce the Hemoglobin (methemoglobin) reduction rate in rat erythrocytes. It is used in cell culture and in large scale applications such as the cleaning of metal surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-gluconate de potassium est largement utilisé comme composé séquestrant pour les ions métalliques dans les systèmes alcalins. Il est utilisé dans un procédé nouvellement développé intitulé ARS pour la prévention du rétrécissement des tissus en laine teintée. Il a été démontré que le gluconate de potassium augmente la production de lactate et la teneur en ATP, et qu’il induit le taux de réduction de l’hémoglobine (méthémoglobine) dans les érythrocytes de rat. Il est utilisé dans la culture cellulaire et dans les applications à grande échelle telles que le nettoyage des surfaces métalliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-27-4
Formule moléculaire C6H11KO7
Poids moléculaire (g/mol) 234.245
Numéro MDL MFCD00064211
Clé InChI HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonyme potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
CID PubChem 16760467
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate potassique
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium D-gluconate
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. (50mg/ml).
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 99%