Learn More
Cyanure de potassium, 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
22.00€ - 483.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CKN |
Numéro MDL | MFCD00011397 |
Clé InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
CID PubChem | 9032 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10143392
|
Thermo Scientific Acros
316450250 |
25 g | Flacon en plastique |
22.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10618324
|
Thermo Scientific Acros
316451000 |
100 g | Flacon en plastique |
44.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073860
|
Thermo Scientific Acros
316455000 |
500 g | Flacon en plastique |
144.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115743
|
Thermo Scientific Acros
316450025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
483.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
151-50-8 | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
CKN | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 |
Spécification
Potassium cyanide | |
151-50-8 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
CKN | |
MFCD00011397 | |
15, 7747 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
cyanure de potassium | |
9032 | |
≥96.0% |
96+% | |
Blanc | |
97% | |
CKN | |
05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
[C-]#N.[K+] | |
65.116 | |
65.12 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
GHS P Statement
Fatal in contact with skin.
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May be corrosive to metals.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Contact with acids liberates very toxic gas.
GHS P Statement
Do not eat, drink or smoke when using this product.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.