Learn More
Cyanure de potassium, 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115743
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, zyankali, cyanide of potassium, rcra waste number p098, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, caswell no. 688a, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Note relative au nom 96+%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Merck Index 15, 7747
SMILES [K+].[C-]#N
Nom IUPAC iminométhanide de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.