Learn More
Cyanate de potassium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
22.40€ - 85.20€
Identifiants chimiques
CAS | 590-28-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CKNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 81.12 |
Numéro MDL | MFCD00011411 |
Clé InChI | GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688 |
CID PubChem | 11378442 |
ChEBI | CHEBI:38904 |
Nom IUPAC | potassium;cyanate |
SMILES | [K+].[O-]C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10289403
|
Thermo Scientific Acros
201111000 |
100 g | Flacon en plastique |
22.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10430861
|
Thermo Scientific Acros
201115000 |
500 g | Flacon en plastique |
51.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10720711
|
Thermo Scientific Acros
201110010 |
1 kg | Flacon en plastique |
85.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
590-28-3 | |
81.12 | |
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M | |
11378442 | |
potassium;cyanate |
CKNO | |
MFCD00011411 | |
potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688 | |
CHEBI:38904 | |
[K+].[O-]C#N |
Spécification
Potassium cyanate | |
Pure | |
Blanc | |
97% | |
KOCN | |
01,1059 | |
potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688 | |
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;cyanate | |
11378442 | |
81.12 | |
Pures |
315.0°C | |
590-28-3 | |
Poudre cristalline et morceaux | |
CKNO | |
MFCD00011411 | |
15, 7746 | |
Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[O-]C#N | |
81.12 | |
CHEBI:38904 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-676-3
- Potassium cyanate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only