Learn More
Cyanate de potassium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289403
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-28-3
Formule moléculaire CKNO
Poids moléculaire (g/mol) 81.12
Numéro MDL MFCD00011411
Clé InChI GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
CID PubChem 11378442
ChEBI CHEBI:38904
Nom IUPAC potassium;cyanate
SMILES [K+].[O-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cyanate
Point de fusion 315.0°C
Note relative au nom Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire KOCN
Fieser 01,1059
Merck Index 15, 7746
Informations sur la solubilité Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 81.12
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.