Learn More
Chlorure de potassium, 0,85 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
35.78€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11430580
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.AP
500 mL
35.78€
500mL
11365687
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.K2
1 L
52.06€
1L
11355687
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.K7
4 L
119.60€
4L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7447-40-7
74.55
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
[Cl-].[K+]
ClK
MFCD00011360
potassium chloride
Spécification
Potassium chloride
Incolore
MFCD00011360
[Cl-].[K+]
74.55
Odorless
Liquide
7447-40-7
ClK
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride
74.55
17mm Hg at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante