Learn More
Chlorure de potassium, 0,85 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365687
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Quantité 1 L
Couleur Incolore
Poids de la formule 74.55
Odeur Odorless
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide