Learn More
Chlorate de potassium, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3811-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.55 |
Numéro MDL | MFCD00011361 |
Clé InChI | VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt |
CID PubChem | 6426889 |
Nom IUPAC | potassium ; chlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17075.30 |
250 g |
29.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17075.0B |
1000 g |
71.90€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17075.0I |
5000 g |
226.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorate de potassium est utilisé comme désinfectant dans l’impression et la teinture de textiles et est utilisé dans la fabrication de noir d’aniline et d’autres colorants. Il peut être utilisé comme source d’oxygène et utilisé lors de spectacles pyrotechniques ou de démonstrations expérimentales. Le chlorate de potassium est utile pour la floraison du dimocarpus longan et constitue une méthode très efficace pour la production de fruits hors saison. L’oxydation du chlorate de potassium et du tétroxyde d’osmium est une réaction très efficace pour la synthèse de dérivés alpha-dicarbonyles de composés acétyléniques et de 2,3-dihydroxy-1,4-dione à partir d’un 2,5-dialkylfuran.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Ne pas conserver à proximité des substances non-compatibles. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Identifiants chimiques
3811-04-9 | |
122.55 | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
6426889 | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] |
ClKO3 | |
MFCD00011361 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
potassium ; chlorate |
Spécification
400°C (decomposition) | |
368°C | |
ClKO3 | |
UN1485 | |
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt | |
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; chlorate | |
6426889 | |
≥99% | |
Hygroscopic |
Potassium chlorate | |
3811-04-9 | |
MFCD00011361 | |
14,7620 | |
Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol. | |
[O-]Cl(=O)=O.[K+] | |
122.55 | |
122.55 | |
Odorless | |
2.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H271-H302-H332
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P312-P304+P340-P306+P360-P312-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORATE DE POTASSIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 223-289-7
missing translation for 'rtecsNumber' : FO0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only