Learn More
Chlorate de potassium, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorate de potassium est utilisé comme désinfectant dans l’impression et la teinture de textiles et est utilisé dans la fabrication de noir d’aniline et d’autres colorants. Il peut être utilisé comme source d’oxygène et utilisé lors de spectacles pyrotechniques ou de démonstrations expérimentales. Le chlorate de potassium est utile pour la floraison du dimocarpus longan et constitue une méthode très efficace pour la production de fruits hors saison. L’oxydation du chlorate de potassium et du tétroxyde d’osmium est une réaction très efficace pour la synthèse de dérivés alpha-dicarbonyles de composés acétyléniques et de 2,3-dihydroxy-1,4-dione à partir d’un 2,5-dialkylfuran.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Ne pas conserver à proximité des substances non-compatibles. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 400°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Potassium chlorate |
Point de fusion | 368°C |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN1485 |
Merck Index | 14,7620 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol. |
Poids de la formule | 122.55 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Odorless |