Learn More
Carbonate de potassium sesquihydraté, 98,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
43.11€ - 191.96€
Identifiants chimiques
CAS | 6381-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6K4O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 330.45 |
Numéro MDL | MFCD00149925 |
Clé InChI | WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J |
Nom IUPAC | tetrapotassium trihydrate dicarbonate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10245321
|
Thermo Scientific Acros
347202500 |
250 g | Flacon en verre |
43.11€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10235321
|
Thermo Scientific Acros
347200010 |
1 kg | Flacon en verre |
106.53€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686714
|
Thermo Scientific Acros
347200025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
191.96€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6381-79-9 | |
330.45 | |
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C2H6K4O9 | |
MFCD00149925 | |
tetrapotassium trihydrate dicarbonate |
Spécification
Potassium carbonate sesquihydrate | |
For analysis ACS | |
Blanc | |
98.5% | |
MFCD00149925 | |
Solubility in water: soluble in water., insoluble in alcohol | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
330.45 | |
98.5% |
891.0°C | |
6381-79-9 | |
Poudre cristalline | |
C2H6K4O9 | |
15, 7740 | |
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J | |
tetrapotassium trihydrate dicarbonate | |
165.24 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Potassium carbonate sesquihydrate, reagent ACS
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.