Learn More
Carbonate de potassium sesquihydraté, 98,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235321
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-79-9
Formule moléculaire C2H6K4O9
Poids moléculaire (g/mol) 330.45
Numéro MDL MFCD00149925
Clé InChI WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC tetrapotassium trihydrate dicarbonate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate sesquihydrate
Point de fusion 891.0°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Merck Index 15, 7740
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water., insoluble in alcohol
Poids de la formule 165.24
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate sesquihydrate, reagent ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.