Learn More
Carbonate de potassium, purum p.a., Honeywell
Purum p.a., anhydre, ≥ 99,0 % (T)
51.90€ - 154.91€
Identifiants chimiques
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CK2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00011382 |
Clé InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
CID PubChem | 11430 |
Nom IUPAC | dipotassium ; carbonate |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
dipotassium ; carbonate |
Spécification
Potassium carbonate | |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
4267587 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium ; carbonate | |
11430 | |
≥99% (T) |
584-08-7 | |
K2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21g/mol | |
purum p.a. |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7750000