Learn More
Carbonate de potassium, purum p.a., Honeywell
Code produit. 15645920
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Purum p.a., anhydre, ≥ 99,0 % (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Quantité 5 kg
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité purum p.a.