Learn More
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
48.55€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CK2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00011382 |
Clé InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
CID PubChem | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10121440
|
Fisher Chemical
P/4080/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10558820
|
Fisher Chemical
P/4080/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10264250
|
Fisher Chemical
P/4080/62 |
2.5 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10637612
|
Fisher Chemical
P/4080/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
891°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00011382 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium carbonate | |
11430 |
584-08-7 | |
11.5 to 12 | |
CK2O3 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium carbonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.