Learn More
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10121440
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Carbonate de potassium anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 891°C
Couleur Blanc
pH 11.5 to 12
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.